Polypropylèneglycol, M.W. ∼4,000
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO192205000EA 47.5 EUR InStock
ACRO192205000 ACRO192202500
Polypropylèneglycol, M.W. ∼4,000
Polypropylèneglycol
Formule: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00084446
Numéro CAS: 25322-69-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow to light green Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité