Polyéthylèneglycol 4.000
Fournisseur: Thermo Scientific
A16151.0B A16151.0I A16151.30
A16151.0BEA 88.3 EUR InStock
A16151.0B A16151.0I A16151.30
Polyéthylèneglycol 4.000
Polyéthylèneglycol 4.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-62° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779612
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779612
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité