Polyéthylèneglycol 4.000
Fournisseur: Roth Carl
0156.1 0156.2
ROTH0156.1EA 76.5 EUR InStock
ROTH0156.1 ROTH0156.2
Polyéthylèneglycol 4.000
Polyéthylèneglycol 4.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…58 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779612
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité