Polyéthylèneglycol 40.000
Fournisseur: Serva
33139.01 33139.02
SERA33139.01EA 0 EUR InStock
SERA33139.01 SERA33139.02
Polyéthylèneglycol 40.000
Polyéthylèneglycol 40.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 40000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité