Polyéthylèneglycol 40.000, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
96699-1G-FEA 217 EUR InStock
96699-1G-F
Polyéthylèneglycol 40.000, Supelco®
Polyéthylèneglycol 40.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 40000 g/mol
Numéro CAS: 25322-68-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité