Polyéthylèneglycol 600
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethylene glycol polymer average Mn 600, PEG 600
B21798.0B B21798.30
B21798.0BEA 80.8 EUR InStock
B21798.0B B21798.30
Polyéthylèneglycol 600
Polyéthylèneglycol 600
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 252°(485°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 1.120 Refractive Index: 1.4680 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 17-23° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…23 °C
Densité: 1.120
Point d'éclair: 252 °C (485 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081839
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité