Polyéthylèneglycol 6.000, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
528877-1 528877-100
528877-1EA 317 EUR InStock
528877-1 528877-100
Polyéthylèneglycol 6.000, Calbiochem®
Polyéthylèneglycol 6.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité