Polyéthylèneglycol 8.000
Fournisseur: Roth Carl
0263.1 0263.2 0263.3
ROTH0263.1EA 52.5 EUR InStock
ROTH0263.1 ROTH0263.2 ROTH0263.3
Polyéthylèneglycol 8.000
Polyéthylèneglycol 8.000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: 250 °C (1013 hPa)
Densité: 1.125 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779615
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité