TRITON™ X-100 98% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
327371000 327372500
ACRO327371000EA 66.6 EUR InStock
ACRO327371000 ACRO327372500
TRITON™ X-100 98% pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
TRITON™ X-100
Point d'ébullition: 270 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.067 g/cm³
Point d'éclair: 274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6 to 8 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Peroxides ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité