TRITON™ X-100, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
M143-4LEA 281 EUR InStock
M143-4L M143-1L
TRITON™ X-100, grade dédié à la protéomique
TRITON™ X-100
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Point de fusion: 6 °C
Numéro MDL: MFCD00132505
Numéro CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud Point Report
Colour (APHA) ≤100
Peroxides None detectable
pH (5 %, Water) @25 °C 6,0 - 8,0
Protease None detectable
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité