Tubing, silicone, versilic
Fournisseur: SILEX LTD
686-203 686-206
SILE686-203EA 12.3 EUR InStock
SILE686-203 SILE686-206
Tubing, silicone, versilic
Tuyaux Transfer Tubing
Silicone, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Used in hospitals and pharmaceutical companies. Ideal for peristaltic pumps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité