TRITON™ X-114
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
422365000 422360025
ACRO422365000EA 69 EUR InStock
ACRO422365000 ACRO422360025
TRITON™ X-114
Triton® X-114
Point d'ébullition: ∼150 °C (1013 hPa)
Densité: 1.055 g/cm³
Point d'éclair: 254 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9002-93-1
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4880 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤100 APHA
Cloud point 22 to 28°C (1 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité