TRITON™ X-114, grade dédié à la protéomique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
M144-1LEA 104 EUR InStock
M144-1L
TRITON™ X-114, grade dédié à la protéomique
Triton® X-114
Détergent non ionique qui sépare efficacement les protéines hydrophiles des protéines transmembranaires et hydrophobes sans affecter l'activité biologique.
  • High purity and protease-free
  • Suitable for most biological applications
These detergents have uncharged hydrophilic groups and are gentle, non-denaturing detergents ideal for studying the conformation and function of proteins, because they keep secondary and tertiary structure intact.
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9036-19-5
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Cloud Point (1%, Water) 22 - 28 °C
Colour (APHA) 100
Refractive index 1,48 - 1,50
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité