Triton® X-114
Fournisseur: Serva
SERA37243.01EA 0 EUR InStock
SERA37243.01
Triton® X-114
Triton® X-114
Point d'ébullition: ∼150 °C (1013 hPa)
Densité: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >93 °C
Numéro MDL: MFCD00128254
Numéro CAS: 9036-19-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité