Paraformaldéhyde 96%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
416780030 416780250 416785000 416780010 416780100
ACRO416780030EA 150 EUR InStock
ACRO416780030 ACRO416780250 ACRO416785000 ACRO416780010 ACRO416780100
Paraformaldéhyde 96%, très pur
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135 - 136 °C (13 -rr)
Point de fusion: 120…170 °C (dec.)
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or beads
Infrared spectrum Conforms
Ash ≤0.02 %
pH 4.0 to 5.5 (10 % suspension)
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité