Paraformaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 301 EUR InStock
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldéhyde ≥97%
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 120…170 °C (dec.)
Densité: 1.30
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité