Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18715.1000EA 50.1 EUR InStock
8.18715.9999 8.18715.1000 8.18715.9025 8.18715.0100
Paraformaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 100 - 130 °C
Vapor Pressure 1.93 hPa (25 °C)
Flash Point 70 °C
Explosion Limit 7 - 73 %(V)
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 300 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité