Paraformaldéhyde, en poudre, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
28794.295EA 42 EUR InStock
28794.295 28794.364 28794.460
Paraformaldéhyde, en poudre, TECHNICAL
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 Torr)
Point de fusion: 120…170 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité