L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Paraformaldéhyde
Fournisseur: Roth Carl
Attention
Synonyms: Polyoxymethylene
0335.1 0335.2 0335.3 0335.4
ROTH0335.1EA 0 EUR InStock
ROTH0335.1 ROTH0335.2 ROTH0335.3 ROTH0335.4
Paraformaldéhyde
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 123
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité