Paraformaldéhyde
Fournisseur: Serva
Attention
31628.01 31628.02
SERA31628.01EA 0 EUR InStock
SERA31628.01 SERA31628.02
Paraformaldéhyde
Paraformaldéhyde
Formule: (CH₂O)n
Point d'ébullition: 135…136 °C (13 mmHg)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133991
Numéro CAS: 30525-89-4
ONU: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité