Polysorbate 80
Fournisseur: Thermo Scientific
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
L13315.AEEA 25 EUR InStock
L13315.AE L13315.AP L13315.0F
Polysorbate 80
Polysorbate 80
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Point d'ébullition: >100 °C
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.064
Point d'éclair: >149 °C (300 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 14,7582
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité