L(+)-Asparagine monohydraté
Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: L-Asparagine monohydraté(S)-(+)-Asparagine monohydraté
A3721.1000EA 201 EUR InStock
A3721.1000
L(+)-Asparagine monohydraté
L(+)-Asparagine monohydraté
Formule: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
MW: 150,13 g/mol
Point de fusion: 215…217 °C
Densité: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00151038
Numéro CAS: 5794-13-8
Merck Index: 13,00842
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité