Tween® 80 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22187.0500 8.22187.1000 8.22187.2500 8.22187.9050 8.22187.9010 8.22187.0050
8.22187.0500EA 63.6 EUR InStock
8.22187.0500 8.22187.1000 8.22187.2500 8.22187.9050 8.22187.9010 8.22187.0050
Tween® 80 (Polysorbate) pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Tween® 80 (Polysorbate)
  • pH value: 5 - 7 (50 g/L, H₂O, 20 °C)
  • Vapor pressure: <1.33 hPa (20 °C)
  • Viscosity kinematic: 300 - 500 mm2/s (25 °C)
Attention: Store below +30 °C
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC.
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Passes test
Saponification value 45 - 55
Hydroxyl vlaue 65 - 80
Density (d20 °C/4 °C) 1,060 - 1,090
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 180 °C
Viscosity kinematic 300 - 500 mm2/s (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité