Tween® 80 (Polysorbate)
Fournisseur: Serva
37475.01 37475.02
SERA37475.01EA 0 EUR InStock
SERA37475.01 SERA37475.02
Tween® 80 (Polysorbate)
Tween® 80 (Polysorbate)
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité