L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Polysorbate 20
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
233360010 233360050 233362500 233360051 233360250
ACRO233360010EA 73.9 EUR InStock
ACRO233360010 ACRO233360050 ACRO233362500 ACRO233360051 ACRO233360250
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Point d'ébullition: >100 °C (760 mmHg)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Water ≤3 %
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 96 to 108 mg KOH/g
Saponification value 40 to 50 mg KOH/g
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité