Polysorbate 20
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sorbitan monolaurate, ethoxylé
L15029.AEEA 23.5 EUR InStock
L15029.AE L15029.AP
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Point d'ébullition: >100 °C
Densité: 1,105
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité