Polysorbate 20, Qualité Réactif
Fournisseur: VWR Chemicals
0777-1LEA 107 EUR InStock
0777-1L 0777-4L
Polysorbate 20, Qualité Réactif
Polysorbate 20
Non-ionic detergent for solubilising membrane proteins without altering biological activity.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Point d'ébullition: >100 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Arsenic <0.0003%
DNase NONE
Heavy Metals <0.001%
Hydroxyl Number 96 – 108
Identification PASS
Moisture (KF) 3.0%
Protease NONE
Residue on Ignition 0.25%
RNase NONE
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité