Tween® 20 (Polysorbate) pour la biologie moléculaire
Fournisseur: VWR Chemicals
437082QEA 34.7 EUR InStock
437082Q
Tween® 20 (Polysorbate) pour la biologie moléculaire
Tween® 20 (Polysorbate)
Détergent spécifiquement testé pour une utilisation dans les applications de biologie moléculaire.
Tween® est une marque déposée enregistrée de Atlas Chemical Industries Inc.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Aspect Granules jaunâtres
DNases Non détecté
RNases Non détecté
Protéases Non détecté
Densité (20/4) 1,095 - 1,105
Indice d'hydroxyle 96 - 108
Indice de saponification 40,0 - 50,0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité