Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
663684BEA 38.3 EUR InStock
663684B 66368.180 66368.290 66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 149 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown-yellow
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 1.095 - 1.105
Hydroxyl value 96 - 113
Aspect Jaune à brun-jaune
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité