di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
0254.1 0254.2 0254.3
ROTH0254.1EA 45.5 EUR InStock
ROTH0254.1 ROTH0254.2 ROTH0254.3
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
di-Sodium L(+)-tartrate dihydraté
Formule: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Point de fusion: 57 °C
Densité: 1.818 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150035
Numéro CAS: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39a75038f4ff5e6c234267b15540823ae361bed4&vid=89289572c48b0c6415f8f11e916a51f66e129474&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité