Tween® 20 (Polysorbate)
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM400035-1EA 20.7 EUR InStock
CAYM400035-1
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité