Polysorbate 60
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO278622500EA 34.1 EUR InStock
ACRO278622500 ACRO278620025 ACRO278620010
Polysorbate 60
Polysorbate 60
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Densité: 1,08 g/cm³
Point d'éclair: >150 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD01780110
Numéro CAS: 9005-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Paste
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3 %
Dioxane ≤5 ppm
Acid value ≤2 mg KOH/g
Hydroxyl value 81 to 96 mg KOH/g
Saponification value 45 to 55 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité