Tanin ≥96% (v/v), en poudre, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques USP, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
16201-25KG 16201-100G
16201-25KGEA 2040 EUR InStock
16201-25KG 16201-100G
Tanin ≥96% (v/v), en poudre, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques USP, Fluka™
Tanin
Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218 °C.218 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 9 %
Sulfated ash Max. 0.1 %
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Dextrines, gum matters complying
Resinous matters complying
Organic volatile impurities (GC) complying
Ignition Residue ≤0.1% (as SO₄)
Form powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité