Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 3500 (K12)
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO276142500EA 55.9 EUR InStock
ACRO276142500 ACRO276140010
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 3500 (K12)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Additional info K-value: 10.2 to 13.8
Additional info European color test - B color: B6
Additional info European color test - BY color: BY6
Additional info European color test - R color: R6
HPLC ≤10 ppm 1-Vinylpyrrolidin-2-one
HPLC ≤3.0 % 2-Pyrrolidone
Identification Passes test
pH 3.0 to 5.0 (5 % in water)
Nitrogen (N) 11.5 to 12.8 % (on anhydrous substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Aldehyde ≤0.05 %
Hydrazine (N2H4) ≤1 ppm
Peroxides ≤400 ppm (Titanyl sulphate method)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité