Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 1350000 (K90)
Fournisseur: Serva
33410.01 33410.02
SERA33410.01EA 0 EUR InStock
SERA33410.01 SERA33410.02
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 1350000 (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité