Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Fournisseur: Serva
SERA39609.01EA 38.8 EUR InStock
SERA39609.01 SERA39609.02
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité