Polyvinylpyrrolidone K30, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
102786.1 0210278601 0210278605
ICNA102786.1EA 44.5 EUR InStock
ICNA102786.1 ICNA0210278601 ICNA0210278605
Polyvinylpyrrolidone K30, poudre blanche
Polyvinylpyrrolidone
Polyvinylpyrrolidone K 30 is used as thickeners, dispersing agents, detoxicant, complexing agent, lubricants and binders. Polyvinylpyrrolidone is a component of Denhardt′s Solution.
  • Presentation: White Powder
  • Tickeners
  • Dispersing Agents
  • Detoxicant
  • Complexing Agent
Formule: (C₆H₉NO)n
Densité: 1.23…1.29 g/mL (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (5% aq soln) 2.8-4.2
Viscocity (1% aq soln) 27-35cps
Solubility (2.5% aq soln) Clearly Soluble, Free of Floating Particles
Aldehydes 500ppm max
Peroxide 400ppm max
Formic Acid 0.5% max
Hydrazine 1ppm max
Vinylpyrrolidone 10ppm max
2-Pyrrolidone 3.0% max
Lead 10ppm max
Water 5.0% max
Residue on Ignition 0.1% max
Assay (Nitrogen Content) 11.5%-12.8% (Anhydrous Basis)
Total Plate Count 1000cfu/g max
Staph Negative
Salmonella Negative
E.coli Negative
Yeast and Mold 100cfu/g max
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité