Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Fournisseur: Thermo Scientific
41626.22 41626.36
41626.22EA 67.8 EUR InStock
41626.22 41626.36
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Polyvinylpyrrolidone
CAS No.: 9003-39-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 130° Merck Reference: 14,7697 MDL No.: MFCD00149016
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formule: (C₆H₉NO)n
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité