Bromoforme 96% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
158200010 158202500 158200025 158200050
ACRO158200010EA 227 EUR InStock
ACRO158200010 ACRO158202500 ACRO158200025 ACRO158200050
Bromoforme 96% stabilisé
Bromoforme
Formule: Br₃CH
Point d'ébullition: 150…151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 2.63 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000128
Numéro CAS: 75-25-2
EINECS: 200-854-6
ONU: 2515
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01404
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b89941b7466cb8d23e0b302de9d64becfcb53281&vid=f55d7eee18c2e23867d92b68958e5b626a9909b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Stabilizer 3 to 5 wt% ethanol
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité