L(+)-Cystéine, chlorhydrate, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Cys-OH.HCl(R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate
L06328.14EA 52.7 EUR InStock
L06328.14
L(+)-Cystéine, chlorhydrate, anhydre 98%
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 180 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
Merck Index: 14,2781
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité