L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: H-Cys-OH.HCl(R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate
MOLE29268471-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE29268471-1KG
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
L(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157,62 g/mol
Point de fusion: 175 °C
Numéro MDL: MFCD00064553
Numéro CAS: 52-89-1
Merck Index: 13,02810
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité