Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthylène chlorure
Stabilization: stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 20 ppm
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83961.320EA 94.8 EUR InStock
83961.320
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Résidu à l'évaporation (100°C) Max. 0,0005 %
Eau Max. 0,05 %
Résidu organique (en Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Résidu halogéné (en Lindane) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité