(±)-Linalol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0048-25ML L0048-500ML
TCIAL0048-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0048-25ML TCIAL0048-500ML
(±)-Linalol ≥96.0% (par GC)
(±)-Linalol
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008906
Numéro CAS: 78-70-6
EINECS: 201-134-4
Merck Index: 14,05495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5733b7430eaceba1185702c1393a094e38d967ab&vid=5733b7430eaceba1185702c1393a094e38d967ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité