Dichlorométhane 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: Stabilised with ethanol
124050010 124050025 124050250 124050050 124050100
ACRO124050010EA 43.7 EUR InStock
ACRO124050010 ACRO124050025 ACRO124050250 ACRO124050050 ACRO124050100
Dichlorométhane 99+% stabilisé, très pur
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1.325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 0.2 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité