(±)-Acide 2-bromobutyrique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21743.0B B21743.30
B21743.0BEA 152 EUR InStock
B21743.0B B21743.30
(±)-Acide 2-bromobutyrique ≥98%
(±)-Acide 2-bromobutyrique
Purity: 98% CAS No.: 80-58-0 Molecular Formula: CH3CH2CHBrCO2H Formula Weight: 167.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: -4° Boiling Point: 99-103°/10mm Beilstein Reference: 1720950 Merck Reference: 14,1413 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004216
Formule: H₃CCH₂BrCHCOOH
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 99…103 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.567
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004216
Numéro CAS: 80-58-0
EINECS: 201-294-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1413
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité