Chloroforme 99+% stabilisé pour la spectroscopie
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with amylene
167730025 167735000 167730010 167730250
ACRO167730025EA 188 EUR InStock
ACRO167730025 ACRO167735000 ACRO167730010 ACRO167730250
Chloroforme 99+% stabilisé pour la spectroscopie
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 70 to 120 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité