Chloroforme 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization: Stabilised with amylene
383760010 383760025 383760050 383760250
ACRO383760010EA 61.7 EUR InStock
ACRO383760010 ACRO383760025 ACRO383760050 ACRO383760250
Chloroforme 99+% stabilisé, très pur
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité