Acide 3-bromopropionique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO325770100EA 23.6 EUR InStock
ACRO325770100 ACRO325771000 ACRO325775000
Acide 3-bromopropionique 97%
Acide 3-bromopropionique
Formule: BrH₂CCH₂COOH
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C (45 mmHg)
Point de fusion: 57…63 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002763
Numéro CAS: 590-92-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to orange Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 63 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité