(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17103.22EA 161 EUR InStock
A17103.22 A17103.14
(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane 95%
(±)-1,2-Dibromohexafluoropropane
Formule: BrF₂CBrCFCF₃
MW: 309,83 g/mol
Point d'ébullition: 71…72 °C
Densité: 2,169
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013568
Numéro CAS: 661-95-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité