Chloroforme 99+% stabilisé pour HPLC
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with ethanol
390760010 390760025
ACRO390760010EA 102 EUR InStock
ACRO390760010 ACRO390760025
Chloroforme 99+% stabilisé pour HPLC
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
UV at 245 nm A: ≤1.00
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % Ethanol
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Free chlorine ≤0.00003 % (as Cl)
Free acid (HCl) ≤0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité